2-Bromo-3,3,3-trifluoropropyl acetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6832-10G PC6832-1G PC6832-5G
APOSPC6832-10GEA 527 EUR
APOSPC6832-10G APOSPC6832-1G APOSPC6832-5G
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropyl acetate 97%
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropyl acetate
Formule: C₅H₆BrF₃O₂
Kookpunt: 68 °C (100 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09763643
CAS nummer: 383-68-6