Methyl 4-bromo-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6835-1G PC6835-250MG
APOSPC6835-1GEA 308 EUR
APOSPC6835-1G APOSPC6835-250MG
Methyl 4-bromo-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Methyl 4-bromo-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Formule: C₅H₃BrF₆O₂
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09763602
CAS nummer: 128160-31-6
UN: 3265
ADR: 8,III