3,5-Dimethyl-2-fluoropyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6839-1G PC6839-250MG PC6839-5G
APOSPC6839-1GEA 443 EUR
APOSPC6839-1G APOSPC6839-250MG APOSPC6839-5G
3,5-Dimethyl-2-fluoropyridine 95+%
3,5-Dimethyl-2-fluoropyridine
Formule: C₇H₈FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044345
CAS nummer: 111887-71-9