1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-amine
PC6846-1G
PC6846-250MG
APOSPC6846-1GEA
274
EUR
APOSPC6846-1G
APOSPC6846-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Formule:
C₁₀H₁₂F₃N Kookpunt: 79,5…80.5 °C (4 mm Hg) Dichtheid: 1,1 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 84 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07784290 CAS nummer: 885276-54-0 |