4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6847-100MG PC6847-1G
APOSPC6847-100MGEA 65.8 EUR
APOSPC6847-100MG APOSPC6847-1G
4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₄ClF₆NO
MW: 315.599 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00209304
CAS nummer: 306935-27-3