Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6851-25G PC6851-5G PC6851-1G
APOSPC6851-25GEA 330 EUR
APOSPC6851-25G APOSPC6851-5G APOSPC6851-1G
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic acid 95%
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic acid
Formule: C₁₂HF₂₃O₅
Kookpunt: 75…77 °C
Dichtheid: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236739
CAS nummer: 65294-16-8
UN: 3265
ADR: 8,III