Perfluoro-3,5,6-trichlorohexanoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6853-25G PC6853-5G
APOSPC6853-25GEA 917 EUR
APOSPC6853-25G APOSPC6853-5G
Perfluoro-3,5,6-trichlorohexanoic acid 95%
Perfluoro-3,5,6-trichlorohexanoic acid
Formule: C₆HCl₃F₈O₂
Kookpunt: 133…135 °C (20 mm Hg)
Dichtheid: 1,86 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236081
CAS nummer: 2106-54-9
UN: 3265
ADR: 8,II