Bromofluoroacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6862-1G PC6862-5G
APOSPC6862-1GEA 134 EUR
APOSPC6862-1G APOSPC6862-5G
Bromofluoroacetic acid 97%
Bromofluoroacetic acid
Formule: C₂H₂BrFO₂
Kookpunt: 98…99 °C (29 mm Hg)
Smeltpunt: 51…53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784239
CAS nummer: 359-25-1
UN: 3261
ADR: 8,III