7-Iodoperfluoro-3-oxaheptanesulphonyl fluoride, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(4-Iodo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluorobutoxy)-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride
PC6876-1G PC6876-250MG PC6876-5G
APOSPC6876-1GEA 283 EUR
APOSPC6876-1G APOSPC6876-250MG APOSPC6876-5G
7-Iodoperfluoro-3-oxaheptanesulphonyl fluoride, tech
7-Iodoperfluoro-3-oxaheptanesulphonyl fluoride
Formule: C₆F₁₃IO₃S
Kookpunt: 87 °C (70 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07778619
CAS nummer: 67990-76-5