2,3-Difluoro-4-methylphenacyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-2',3'-difluoro-4'-methylacetophenone, 2-Bromo-1-(2,3-difluoro-4-methylphenyl)ethan-1-one
PC6884-1G PC6884-250MG
APOSPC6884-1GEA 1060 EUR
APOSPC6884-1G APOSPC6884-250MG
2,3-Difluoro-4-methylphenacyl bromide
2,3-Difluoro-4-methylphenacyl bromide
Formule: C₉H₇BrF₂O
MW: 249.052 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD14581695
CAS nummer: 1221684-44-1
UN: 1759
ADR: 8 III