1,3-Bis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)propan-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,3-Bis[(2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl)oxy]propan-2-ol
PC6899-25G PC6899-5G
APOSPC6899-25GEA 506 EUR
APOSPC6899-25G APOSPC6899-5G
1,3-Bis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)propan-2-ol
1,3-Bis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)propan-2-ol
Formule: C₁₃H₁₂F₁₆O₃
Kookpunt: 178 °C (0,8 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00337849
CAS nummer: 929080-18-2