3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6906-1G PC6906-5G
APOSPC6906-1GEA 142 EUR
APOSPC6906-1G APOSPC6906-5G
3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₂Br₂F₂O
Smeltpunt: 67…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11845983
CAS nummer: 1160573-51-2