4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6918-1G PC6918-25G PC6918-5G
APOSPC6918-1GEA 32.2 EUR
APOSPC6918-1G APOSPC6918-25G APOSPC6918-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12761591
CAS nummer: 1187983-97-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III