5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-2-cyano-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC6919-1G PC6919-5G PC6919-10G
APOSPC6919-1GEA 22 EUR
APOSPC6919-1G APOSPC6919-5G APOSPC6919-10G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99+%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃NO
MW: 266.015 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185875
CAS nummer: 1210906-15-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III