4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6925-1G PC6925-5G
APOSPC6925-1GEA 22 EUR
APOSPC6925-1G APOSPC6925-5G
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 98%
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid
Formule: C₈H₆FNO₄
Smeltpunt: 211…214 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847453
CAS nummer: 64695-92-7