1,1,1,2-Tetrafluoro-2-trifluoromethoxy-4-iodobutane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6931G-1G PC6931G-25G PC6931G-5G
APOSPC6931G-1GEA 29.2 EUR
APOSPC6931G-1G APOSPC6931G-25G APOSPC6931G-5G
1,1,1,2-Tetrafluoro-2-trifluoromethoxy-4-iodobutane 97%
1,1,1,2-Tetrafluoro-2-trifluoromethoxy-4-iodobutane
Formule: C₅H₄F₇IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00155967
CAS nummer: 200501-96-8