Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6940-1G PC6940-5G
APOSPC6940-1GEA 94.1 EUR
APOSPC6940-1G APOSPC6940-5G
Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Formule: C₉H₂F₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00347264
CAS nummer: 60308-67-0