1H,1H-Heptadecafluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6944-1G PC6944-25G PC6944-5G
APOSPC6944-1GEA 43.8 EUR
APOSPC6944-1G APOSPC6944-25G APOSPC6944-5G
1H,1H-Heptadecafluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
1H,1H-Heptadecafluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
Formule: C₉H₃F₁₇O₃
Kookpunt: 155…156 °C
Dichtheid: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00339457
CAS nummer: 14548-74-4