2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,3-Difluoro-4-formylbenzotrifluoride
PC6951-1G PC6951-5G PC6951-25G
APOSPC6951-1GEA 32.2 EUR
APOSPC6951-1G APOSPC6951-5G APOSPC6951-25G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95+%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃F₅O
MW: 210.101 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236254
CAS nummer: 134099-20-0