2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 96+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, [2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
PC6952-5G PC6952-1G PC6952-25G
APOSPC6952-5GEA 441 EUR
APOSPC6952-5G APOSPC6952-1G APOSPC6952-25G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 96+%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₄BF₅O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD14892600
CAS nummer: 2096332-61-3