4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline, 2-Amino-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene
PC6958-1G PC6958-250MG
APOSPC6958-1GEA 146 EUR
APOSPC6958-1G APOSPC6958-250MG
4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₄F₄N₂O₂
Smeltpunt: 137…140 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09907681
CAS nummer: 428871-73-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III