3-(2,5-Difluorophenyl)propanoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6962-25G PC6962-5G PC6962-1G
APOSPC6962-25GEA 269 EUR
APOSPC6962-25G APOSPC6962-5G APOSPC6962-1G
3-(2,5-Difluorophenyl)propanoic acid 98%
3-(2,5-Difluorophenyl)propanoic acid
Formule: C₉H₈F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116053
CAS nummer: 130408-15-0