6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6979-1G PC6979-250MG
APOSPC6979-1GEA 84.7 EUR
APOSPC6979-1G APOSPC6979-250MG
6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde 98%
6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde
Formule: C₆H₃BrFNO
Smeltpunt: 114…115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781224
CAS nummer: 885267-36-7