(1E)-1H-Pentafluoroprop-1-ene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: E-HFC-1225ye, (1E)-1,2,3,3,3-Pentafluoroprop-1-ene
PC6994-25G PC6994-5G
APOSPC6994-25GEA 1360 EUR
APOSPC6994-25G APOSPC6994-5G
(1E)-1H-Pentafluoroprop-1-ene
(1E)-1H-Pentafluoroprop-1-ene
Formule: C₃HF₅
Kookpunt: –11…–9 °C
Dichtheid: 1,336 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02262202
CAS nummer: 5595-10-8
UN: 3163
ADR: 2.2,