1,1,3-Trichlorotrifluoroacetone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7040-25G PC7040-5G
APOSPC7040-25GEA 456 EUR
APOSPC7040-25G APOSPC7040-5G
1,1,3-Trichlorotrifluoroacetone 97%
1,1,3-Trichlorotrifluoroacetone
Formule: C₃Cl₃F₃O
Kookpunt: 84,5 °C (760 mm Hg)
Smeltpunt: 44415 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039321
CAS nummer: 79-52-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III