1-(Chlorodifluoromethyl)-2-fluorobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7047-1G PC7047-5G
APOSPC7047-1GEA 315 EUR
APOSPC7047-1G APOSPC7047-5G
1-(Chlorodifluoromethyl)-2-fluorobenzene
1-(Chlorodifluoromethyl)-2-fluorobenzene
Formule: C₇H₄ClF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14892602
CAS nummer: 17054-13-6