3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7051-1G PC7051-5G PC7051-25G
APOSPC7051-1GEA 115 EUR
APOSPC7051-1G APOSPC7051-5G APOSPC7051-25G
3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine
3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine
Formule: C₉H₁₁FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781240
CAS nummer: 693235-16-4