2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
PC7062-1G PC7062-250MG
APOSPC7062-1GEA 315 EUR
APOSPC7062-1G APOSPC7062-250MG
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Formule: C₁₃H₁₃BF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689554
CAS nummer: 883898-98-4