1-(Trifluoromethyl)vinylboronic acid hexylene glycol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7067-1G PC7067-5G PC7067-250MG
APOSPC7067-1GEA 24.9 EUR
APOSPC7067-1G APOSPC7067-5G APOSPC7067-250MG
1-(Trifluoromethyl)vinylboronic acid hexylene glycol ester 98%
1-(Trifluoromethyl)vinylboronic acid hexylene glycol ester
Formule: C₉H₁₄BF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08669623
CAS nummer: 1011460-68-6