2-Bromo-4-fluorostyrene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7068-1G PC7068-5G
APOSPC7068-1GEA 132 EUR
APOSPC7068-1G APOSPC7068-5G
2-Bromo-4-fluorostyrene
2-Bromo-4-fluorostyrene
Formule: C₈H₆BrF
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD14892603
CAS nummer: 1221684-51-0