4-Bromo-2-fluorostyrene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-2-fluoro-1-vinylbenzene, 4-Bromo-1-ethenyl-2-fluorobenzene
PC7069-1G PC7069-5G
APOSPC7069-1GEA 246 EUR
APOSPC7069-1G APOSPC7069-5G
4-Bromo-2-fluorostyrene
4-Bromo-2-fluorostyrene
Formule: C₈H₆BrF
MW: 201.036 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09907860
CAS nummer: 627463-17-6