2,4-Dichloro-6-(4-fluorophenoxy)-1,3,5-triazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7086-250MG PC7086-100MG
APOSPC7086-250MGEA 0 EUR
APOSPC7086-250MG APOSPC7086-100MG
2,4-Dichloro-6-(4-fluorophenoxy)-1,3,5-triazine
2,4-Dichloro-6-(4-fluorophenoxy)-1,3,5-triazine
Formule: C₉H₄Cl₂FN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00117397
CAS nummer: 112748-46-6