2-(Aminomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Aminomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine Hydrochloride, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinylamine hydrochloride, [3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylamine hydrochloride
PC7098-1G PC7098-250MG
APOSPC7098-1GEA 52.6 EUR
APOSPC7098-1G APOSPC7098-250MG
2-(Aminomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formule: C₇H₆ClF₃N₂·ClH
MW: 247.045 g/mol
Smeltpunt: 226…229 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00210134
CAS nummer: 326476-49-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III