4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7105-1G PC7105-5G
APOSPC7105-1GEA 148 EUR
APOSPC7105-1G APOSPC7105-5G
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzonitrile 97%
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzonitrile
Formule: C₁₃H₇F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09064969
CAS nummer: 892501-99-4