2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7112-1G PC7112-5G PC7112-25G
APOSPC7112-1GEA 35.1 EUR
APOSPC7112-1G APOSPC7112-5G APOSPC7112-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₇H₆BrF₃N₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094412
CAS nummer: 529512-78-5