4-Hydroxy-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Methyl-8-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
PC7148-1G PC7148-250MG
APOSPC7148-1GEA 203 EUR
APOSPC7148-1G APOSPC7148-250MG
4-Hydroxy-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Hydroxy-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₈F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00100260
CAS nummer: 140908-88-9