Methyl perfluoro(5-methyl-4,7-dioxanon-8-enoate) 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7156-1G PC7156-5G
APOSPC7156-1GEA 146 EUR
APOSPC7156-1G APOSPC7156-5G
Methyl perfluoro(5-methyl-4,7-dioxanon-8-enoate) 95%
Methyl perfluoro(5-methyl-4,7-dioxanon-8-enoate)
Formule: C₉H₃F₁₃O₄
Kookpunt: 151 °C
Dichtheid: 1,592 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08460494
CAS nummer: 63863-43-4
UN: 1760
ADR: 8,III