4-(Pentafluorobenzyloxy)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7157-1G PC7157-5G
APOSPC7157-1GEA 239 EUR
APOSPC7157-1G APOSPC7157-5G
4-(Pentafluorobenzyloxy)benzyl alcohol
4-(Pentafluorobenzyloxy)benzyl alcohol
Formule: C₁₄H₉F₅O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09749654
CAS nummer: 471469-89-3