1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7159-25G PC7159-5G
APOSPC7159-25GEA 274 EUR
APOSPC7159-25G APOSPC7159-5G
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₃BrFN
MW: 258.13 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09749655
CAS nummer: 283173-83-1
UN: 2735
ADR: 8 III