2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: [3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylamine
PC7173-1G PC7173-250MG PC7173-5G
APOSPC7173-1GEA 234 EUR
APOSPC7173-1G APOSPC7173-250MG APOSPC7173-5G
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₇F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07375385
CAS nummer: 886371-24-0