2-Bromo-5-chloro-4-fluoroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC7174-1G
PC7174-25G
PC7174-5G
APOSPC7174-1GEA
22
EUR
APOSPC7174-1G
APOSPC7174-25G
APOSPC7174-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroaniline
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroaniline
Formule:
C₆H₄BrClFN MW: 224.458 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD10698796 CAS nummer: 85462-59-5 |