4-Hydrazino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7187-1G PC7187-500MG
APOSPC7187-1GEA 366 EUR
APOSPC7187-1G APOSPC7187-500MG
4-Hydrazino-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Hydrazino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₈F₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272471
CAS nummer: 49612-01-3