4-Amino-6-fluoro-2-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Fluoro-2-methylquinolin-4-amine
PC7197-1G PC7197-500MG PC7197-250MG
APOSPC7197-1GEA 502 EUR
APOSPC7197-1G APOSPC7197-500MG APOSPC7197-250MG
4-Amino-6-fluoro-2-methylquinoline
4-Amino-6-fluoro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₉FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06254679
CAS nummer: 288151-49-5