1-Fluoropropan-2-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7229-1G PC7229-5G
APOSPC7229-1GEA 184 EUR
APOSPC7229-1G APOSPC7229-5G
1-Fluoropropan-2-ol 97%
1-Fluoropropan-2-ol
Formule: C₃H₇FO
Kookpunt: 107…108 °C
Dichtheid: 1,021 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039620
CAS nummer: 430-50-2
UN: 1987
ADR: 3,III