Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: {[2-(2,4-Dichloro-5-fluorobenzoyl)-3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]amino}cyclopropane, Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)prop-2-enoate
PC7235-100G PC7235-25G PC7235-5G
APOSPC7235-100GEA 421 EUR
APOSPC7235-100G APOSPC7235-25G APOSPC7235-5G
Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
Formule: C₁₄H₁₂Cl₂FNO₃
Smeltpunt: 150…154 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683487
CAS nummer: 105392-26-5