1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Fluoro-4-[3-(piperazin-1-yl)propoxy]benzene
PC7237-5G PC7237-1G
APOSPC7237-5GEA 526 EUR
APOSPC7237-5G APOSPC7237-1G
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine 97%
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine
Formule: C₁₃H₁₉FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094420
CAS nummer: 91940-44-2