1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-methylbutan-3-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7242-1G PC7242-250MG PC7242-5G
APOSPC7242-1GEA 360 EUR
APOSPC7242-1G APOSPC7242-250MG APOSPC7242-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-methylbutan-3-ol
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-methylbutan-3-ol
Formule: C₅H₇F₅O
Kookpunt: 90…92 °C
Dichtheid: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 33 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00069121
CAS nummer: 374-46-9
UN: 1993
ADR: 3,II