1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H,5H,5H-Perfluoroundecyl acrylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Tridecafluoroundecyl acrylate
PC7254-1G PC7254-5G
APOSPC7254-1GEA 139 EUR
APOSPC7254-1G APOSPC7254-5G
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H,5H,5H-Perfluoroundecyl acrylate 95%
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H,5H,5H-Perfluoroundecyl acrylate
Formule: C₁₄H₁₃F₁₃O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09749660
CAS nummer: 1000339-61-6