2-Bromo-5-fluorostyrene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7261-1G PC7261-250MG
APOSPC7261-1GEA 141 EUR
APOSPC7261-1G APOSPC7261-250MG
2-Bromo-5-fluorostyrene
2-Bromo-5-fluorostyrene
Formule: C₈H₆BrF
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09749661
CAS nummer: 828267-47-6
UN: 1993
ADR: 3,III