1,2-Dihydro-1-(4-fluorophenyl)-2-oxopyridine-4-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7273-1G PC7273-250MG PC7273-100MG
APOSPC7273-1GEA 0 EUR
APOSPC7273-1G APOSPC7273-250MG APOSPC7273-100MG
1,2-Dihydro-1-(4-fluorophenyl)-2-oxopyridine-4-carbonitrile 98%
1,2-Dihydro-1-(4-fluorophenyl)-2-oxopyridine-4-carbonitrile
Formule: C₁₂H₇FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258782
CAS nummer: 929000-78-2